Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
Marca: Wheaton™ WSBMR5010-C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
0.25 to 8.1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
34 cm | |
C Model | |
80% up to 31°C | |
1 Ea. |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C to 40°C | |
CE, CSA, UL | |
63 cm | |
76 cm | |
For laboratory, pilot plant and production cell culture installations | |
1 Deck | |
17.7 cm |