Learn More
Wheaton™ C Model R2P 2.0 Roller Culture Apparatus
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 0.25 to 8.1 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 10°C to 40°C |
| Wattage | 35 W |
| Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 63 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 187 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 79 cm |
| Vedi altri risultati |