Learn More
Wheaton™ C Model R2P 2.0 Roller Culture Apparatus With Temperature Monitoring and Battery Backup
Marca:  Wheaton™ WRBPF5111-C
Codice prodotto. 13413886
  • 26340.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.25 to 8.1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
For Adherent Cell Culture
1 Ea.
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°C to 40°C
CE, CSA, UL
C Model
80% up to 31°C
15.2 in.