Learn More
Wheaton™ C Model R2P 2.0 Standard Roller Culture Apparatus
Codice prodotto. 13453886 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13453886
Marca: Wheaton™ WRBMR5030C
Solo null disponibili
Specifica
Intervallo di velocità 0.25 to 8.1 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 40°C
Wattage 35 W
Certificazione/Conformità CE, CSA, ROHS, UL
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 63 cm
Altezza (sistema metrico) 74 cm
Larghezza (sistema metrico) 76 cm
Peso (sistema metrico) 51 kg
Modello C-Model
Da utilizzare con (applicazione) For system navigation For Types of Screens
Intervallo di umidità 80% up to 31°C
N. di posizioni 15
Quantità confezione 1 Ea.