Learn More
Wheaton™ C Model Roller Culture Apparatus
Marca: Wheaton™ WRBPR5110-C
21840.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 135.62000kg
Specifica
0.25 to 8.1 rpm | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
For Adherent Cell Culture | |
1 Ea. |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C to 40°C | |
CE, CSA, UL | |
C Model | |
80% up to 31°C | |
15.2 in. |