Learn More
Motic™ C-mount Camera Adapter for BA/AE Series Microscope Chip Sensor
C-mount camera adapter compatible with camera having 1/3, 2/3 or 1/2 in. chip sensors. Motic™ C-mount Camera Adapter for BA/AE Series Microscope Chip Sensor fits on the trinocular port of any BA/AE series microscope
163.00€ - 176.00€
Specifica
Tipo | C-mount Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Motic BA210, 310, 410 and AE2000 series compound microscopes |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11893400
|
Motic™
1101001901781 |
0.65X | 16.9 mm |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803410
|
Motic™
1101001901791 |
0.5X | 8.46, 12.7 mm |
176.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fits the trinocular port of any BA or AE series Microscope:
- Choose 0.65X magnification with 2/3 in. chip sensor
- Choose 0.5X magnification with 1/3 or 1/2 in. chip sensor
Specifica
C-mount Adapter | |
Motic BA210, 310, 410 and AE2000 series compound microscopes | |
1 Ea. |