Learn More
Abnova™ CA1 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00000759-P01.25ug
Codice prodotto. 16182481
  • 521.00€ / 25µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54.45
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
-80°C
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human CA1 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution