missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific PA5113243
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].Specifica
CA13 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Ca13 | |
2310075C21Rik; Ca13; Car13; Carbonate dehydratase XIII; carbonic anhydrase 13; Carbonic anhydrase XIII; CAXIII; CA-XIII; RGD1560453 | |
Rabbit | |
Protein G | |
RUO | |
377677, 71934 | |
-20°C or -80°C if preferred | |
Liquid |
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
4 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
Q8N1Q1, Q9D6N1 | |
Ca13, Car13 | |
Recombinant Human Carbonic anhydrase 13 protein (1-262AA) | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto