Learn More
asecos™ Cabinet for Chemicals CS-CLASSIC-G with 1 Warning Yellow Door
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas
757.90€ - 1468.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN 16121/16122 conformity |
---|---|
Profondità (sistema metrico) esterno | 520 mm |
Depth (Metric) Interior | 493 mm |
Materiale | Steel |
Product Type | Cabinet for chemicals |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) esterno | Configurazione | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) esterno | Configurazione | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15965336
|
asecos™
3055904030565 |
1105 mm | 2 x shelf (sheet steel galvanized), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Left-hinged |
757.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15925396
|
asecos™
3056004030565 |
1105 mm | 2 x shelf (sheet steel galvanized), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Right-hinged |
757.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15985336
|
asecos™
3055904030567 |
1105 mm | 2 x shelf (sheet steel powder-coated), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Left-hinged |
768.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15945396
|
asecos™
3056004030567 |
1105 mm | 2 x shelf (sheet steel powder-coated), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Right-hinged |
768.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15935346
|
asecos™
3055904030572 |
1105 mm | 3 x pull-out shelf (sheet steel powder-coated/PP) | Fixed Window, Left-hinged |
980.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15995396
|
asecos™
3056004030572 |
1105 mm | 3 x pull-out shelf (sheet steel powder-coated/PP) | Fixed Window, Right-hinged |
980.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15905576
|
asecos™
3056304030573 |
1950 mm | 3 x shelf (sheet steel galvanized), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Left-hinged |
901.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15915636
|
asecos™
3056404030573 |
1950 mm | 3 x shelf (sheet steel galvanized), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Right-hinged |
901.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15925576
|
asecos™
3056304030575 |
1950 mm | 3 x shelf (sheet steel powder-coated), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Left-hinged |
922.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15935636
|
asecos™
3056404030575 |
1950 mm | 3 x shelf (sheet steel powder-coated), 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel galvanized) | Fixed Window, Right-hinged |
922.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15975636
|
asecos™
3056404030579 |
1950 mm | 4 x pull-out shelf (sheet steel powder-coated/PP) | Fixed Window, Right-hinged |
1219.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15975576
|
asecos™
3056304030581 |
1950 mm | 6 x pull-out shelf (sheet steel powder-coated/PP) | Fixed Window, Left-hinged |
1468.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15995636
|
asecos™
3056404030581 |
1950 mm | 6 x pull-out shelf (sheet steel powder-coated/PP) | Fixed Window, Right-hinged |
1468.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
- No unauthorised use: door lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
Specifica
DIN EN 16121/16122 conformity | |
493 mm | |
Cabinet for chemicals | |
1 | |
545 mm |
520 mm | |
Steel | |
Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas | |
Powder-coated textured | |
486 mm |