Learn More
Fisherbrand™ Cable for Electrode S7 or S8 Head
Cable accessory for electrodes with S7 or S8 head is ideal for measuring pH in many lab and scientific environments.
Marca:  Fisherbrand™ 9001041-010I
Codice prodotto. 11756398
  • 44.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Coaxial connector for DIN plug 19262
  • For combined electrodes
  • S7 Cable DIN connector, 3M
  • Knick, WTW, Polymetron, Schott, Sidel
Specifica
Specifica
DIN
Electrodes with S7 or S8 head
Cable accessory
3 m