Learn More
Cabozantinib (S)-malate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17515565
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Identificatori chimici
CAS 1140909-48-3
Formula molecolare C32H30FN3O10
Molecular Weight (g/mol) 635.60
Numero MDL MFCD20923480
InChI Key HFCFMRYTXDINDK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-hydroxybutanedioic acid; N'1-{4-[(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]phenyl}-N1-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(OC3=CC=C(NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC4=CC=C(F)C=C4)C=C3)=CC=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cabozantinib (S)-malate
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mg
Colore White to Light Beige
Certificato di analisi Available
Punto di fusione 166°C to 172°C
Forma fisica Crystalline Powder