Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Curved
Codice prodotto. 11790805
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.088 in.
0.157 in.
Misuratore:
14G
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11790805
Marca: Cadence Science™ 7913
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Curved
  • Autoclavable
Small Animal Needles
  • For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Curved Animal Feeding Needle
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Small animal, ideal for feeding and dosing
Misuratore 18G
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.51 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.088 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.023 cm