Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Curved
Codice prodotto. p-4902702
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) sfera:
0.088 in.
0.157 in.
Misuratore:
14G
18G
20G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3 in.
Packungsgröße:
pezzi 12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11745505
Marke: Cadence Science™ 7912
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
  • For the intubation of laboratory animals
  • Straight, curved tubing styles
  • Many standard sizes available, from small to large
  • Curved
  • Autoclavable
Small Animal Needles
  • For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Spezifikation
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Curved Animal Feeding Needle
Materiale Stainless Steel
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Small animal, ideal for feeding and dosing
Misuratore 18G
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.38 cm
Diametro (sistema imperiale) sfera 0.088 in.
Diametro della sfera (sistema metrico) 0.023 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt