Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Straight
Precision-assembled stainless-steel feeding needles ideal for feeding and dosing
830.00€ - 835.00€
Specifica
Product Type | Straight Animal Feeding Needle |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Stainless Steel |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (applicazione) | Small animal, Ideal for feeding and dosing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) sfera | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) sfera | Misuratore | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11747614
|
Cadence Science™
7922 |
0.088 in. | 18G | 1 in. |
830.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17851964
|
Cadence Science™
7921 |
0.088 in. | 20G | 1 in. |
835.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11737614
|
Cadence Science™
7904 |
0.088 in. | 18G | 1.5 in. |
830.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15350053
|
Cadence Science™
7905 |
0.088 in. | 18G | 2 in. |
830.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- For the intubation of laboratory animals
- Straight, curved tubing styles
- Many standard sizes available, from small to large
- Straight
- Autoclavable
Small Animal Needles
- For animals 0.7 oz. to 1 lb., 5 oz. (20 to 600g)
Specifica
Straight Animal Feeding Needle | |
Stainless Steel | |
Small animal, Ideal for feeding and dosing |
Autoclavable | |
Reusable |