Learn More
Cadmium standard solution, for AAS, 1mg/mL Cd in 0.5N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 93.47€
Specifica
Materiale o nome chimico | Cadmium standard solution |
---|---|
Concentrazione | 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) |
Nota nome | 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3 |
CAS | 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Imballaggio | Plastic bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10501071
|
Thermo Scientific Acros
195871000 |
100 mL | Plastic bottle |
27.14€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10782811
|
Thermo Scientific Acros
195875000 |
500 mL | Plastic bottle |
93.47€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopySpecifica
Cadmium standard solution | |
1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3 | |
Plastic bottle | |
MFCD00149626 | |
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium(2+) bis(nitric acid) | |
56924536 | |
308.48 | |
1.0120g/mL | |
Soluble in water |
997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
CdH2N2O6 | |
15, 1627 | |
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
238.44 | |
CHEBI:86156 | |
AAS | |
1.012 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May be corrosive to metals.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
May cause cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
Use personal protective equipment as required.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- Cadmium atomic absorption standard solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.