Learn More
Cadmium Sulfate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cadmium sulfate |
Punto di fusione | 1000°C |
Colore | Colorless |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | CdSO4 |
Numero UN | UN2570 |
Peso formulazione | 208.47g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Perdita all'essiccatura | ≤1.0% |
Imballaggio | Poly Bottle |