Learn More
Caesium Chloride, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10588030
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
ClCs, CAS Number-7647-17-8, 1kg, 1290 deg.C, White, 168.36g/mol, 646 deg.C, 10955, Plastic powder jar, 5 to 9, Powder Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name caesium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Punto di fusione 646°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Peso formulazione 168.36g/mol
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.