Learn More
IKA™ CAL-O-1000 Silicon Oil
Certified standard silicon oil designed to allow you to check the measurement accuracy of your ROTAVISC.
Marca:  IKA™ 0025000436
141.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16248591
  • 154.00€ / 500mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes certificate
  • For use with a range of ROTAVISC models
Specifica
Specifica
Standard Silicon Oil
Period of Validity: 12 months
500 mL
1000 cSt Dynamic
25°C