Learn More
Calcium, 99%, granular, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium |
| Colore | Gray |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 845.0°C |
| Punti di ebollizione | 1484.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Forma | Granular |
| Formula lineare | Ca |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium
- Pericolo
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare biossido di carbonio per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.