Learn More
Calcium carbonate, 98+%, pure, heavy powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Calcium carbonate |
| Punto di fusione | 825.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Indice di Merck | 15,1659 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
| Vedi altri risultati |