Learn More
Calcium carbonate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15407495
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15407495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047235.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Applied as neutralizing agent, filler, and extender in rubber, plastics, paints, opacifying agent in paper, putty, antacid, Portland cement, sulfur dioxide, removal from stack gases, allurgical flux, analytical chemistry, carbon dioxide generation, and determining halogens in organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Calcium carbonate
Punto di fusione 800°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1657
Informazioni di solubilità Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water.
IUPAC Name calcium;carbonate
Peso formulazione 100.09
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.930 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.