Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Descrizione
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 175°C |
Colore | Beige to White |
pH | 4.5 to 6.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 147.02g/mol |
Imballaggio | Fusto in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium chloride dihydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Calcium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™ >