Learn More
Calcium Chloride EU Pharmacopoeia 0.01M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium chloride solution |
Concentrazione | 0.01M |
CAS | 10043-52-4 |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 1000 mL |
Note sul grado di purezza | EU Ph Reference: 1014602 |
Formula molecolare | CaCl2 |
InChI Key | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
IUPAC Name | calcium dichloride |