Learn More
Calcium Chloride EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
Concentrazione | 1.0±0.002g/L |
CAS | 10035-04-8 |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 1000 mL |
Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1014601 |
Grado | Eu. Ph. |