Learn More
Calcium propionate, 98+%
Codice prodotto. p-3735913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10772202
Marca: Thermo Scientific Acros 403900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4075-81-4
Formula molecolare C6H10CaO4
Molecular Weight (g/mol) 186.22
Numero MDL MFCD00167354
InChI Key BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC Name calcium;propanoate
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium propionate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Perdita all'essiccatura 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3CH2COO)2Ca
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 1700
Informazioni di solubilità Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Peso formulazione 186.22
Percent Purity 98+%
Materia insolubile 0.3% max. (in water)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals