Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11468972
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL 149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dihydrate sulfate
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Colore White
pH 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 172.17g/mol
Imballaggio Plastic powder jar