Learn More
Calcium thioglycolate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10743023
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
65208-41-5
C2H10CaO5S
186.24
MFCD00150707
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
calciumthioglycolatetrihydrate
131881455
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
65208-41-5
C2H10CaO5S
186.24
MFCD00150707
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
calciumthioglycolatetrihydrate
131881455
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Calcium thioglycolate trihydrate
Punto di fusione 270°C to 280°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 1713
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene
IUPAC Name calcium;2-sulfanylacetic acid;trihydrate
Peso formulazione 184.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium thioglycolate trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.