Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor XI
77.90€ - 365.00€
Identificatori chimici
CAS | 145731-49-3 |
---|---|
Formula molecolare | C26H40N4O6 |
Sinonimo | Z-Leu-α-aminobutyric acid-CONH(CH2)3-morpholine; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15417179
|
Thermo Scientific Chemicals
J65991.M¬ |
1 mg |
77.90€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15407179
|
Thermo Scientific Chemicals
J65991.#0 |
5 mg |
365.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
145731-49-3 | |
C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-aminobutyric acid-CONH(CH2)3-morpholine; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine |
Specifica
Off-white | |
A cell-permeable dipeptidyl →-ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2 | |
C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-aminobutyric acid-CONH(CH2)3-morpholine; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine | |
Solid | |
CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1 | |
504.63 |
2°C to 8°C | |
145731-49-3 | |
504.60 | |
Light Sensitive | |
TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N | |
benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only