Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor XII
77.90€ - 384.00€
Specifica
Descrizione | Pale yellow |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | A cell-permeable dipeptidyl →-ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 |
Formula molecolare | C26H34N4O5 |
Peso formulazione | 482.60 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15496559
|
Thermo Scientific Chemicals
J64751.M¬ |
1 mg |
77.90€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15486559
|
Thermo Scientific Chemicals
J64751.#0 |
5 mg |
384.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Pale yellow | |
A cell-permeable dipeptidyl →-ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 | |
482.60 | |
Solid |
2°C to 8°C | |
C26H34N4O5 | |
Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold; Store under Argon
RUO – Research Use Only