missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calretinin (CALB2) Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF804244
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Calretinin (CALB2) Monoclonal antibody specifically detects Calretinin (CALB2) in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Calretinin (CALB2) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| O95359 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 10579 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1A1 | |
| Unconjugated | |
| TACC2 | |
| 29 kDa calbindin; 29kD calretinin; 29kDa calbindin; CAB29; CAL2; Calb2; calbindin 2; calbindin 2, (29kD, calretinin); calbindin 2, 29kDa; calbindin D29K; calretinin; CR; testicular secretory protein Li 8 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 727-1026 of human TACC2 produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto