Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
1380.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Obtain and implant tumorous tissue cells beneath the skin of lab animals |
---|---|
Tipo | Cancer Implant Needle |
Materiale | Stainless Steel |
Size | Standard |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17129548
|
Cadence Science™
7928 |
11 ga |
1380.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Two piece needle set
- Consists of sharp pointed stainless-steel outer cannula and stainless steel blunt obturator which protrudes 3.2mm beyond the needle point
Specifica
Obtain and implant tumorous tissue cells beneath the skin of lab animals | |
Stainless Steel | |
3.25 in. |
Cancer Implant Needle | |
Standard | |
8.25 cm |