Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
For the determination of kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
Marca:  Paragon Scientific™ CFO01UKC
Codice prodotto. 15989959
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
  • Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifica
Specifica
0.4 to 2 cSt
0.002
ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
25
Yes
D 445, D 446
UKAS ISO 17025 calibration
8 week lead-time