Learn More
Hirschmann™ Tubi capillari per la determinazione del punto di fusione, chiusi a un'estremità
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Capillary tubes
- Available in a range of diameters/lengths
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.55 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Melting point determination |
| Stile del tubo | One end closed |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Tipo | Capillary Tube |