Learn More
Hirschmann™ Tubi capillari per la determinazione del punto di fusione, chiusi a un'estremità
Codice prodotto. 13270490
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13270490
Marca: Hirschmann™ 9211380
Edge
Eccellenti per analisi del punto di fusione in laboratorio. Le provette capillari Hirschmann Instruments™ per la determinazione del punto di fusione, con un'estremità chiusa, sono realizzate in vetro trasparente.
  • Capillary tubes
  • Available in a range of diameters/lengths
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Melting point determination
Stile del tubo One end closed
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Tipo Capillary Tube