Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers
Capitol Vial flip-top polypropylene vials for dairy testing, food and beverage sample collection, veterinary applications, environmental sampling, water analysis, general packaging and storage.
106.00€ - 376.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Stile | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Stile | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15678578
|
Thermo Scientific™
O385 |
90mL (3 oz.); With skirt top | Skirt top | Polypropylene Container |
203.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17185271
|
Thermo Scientific™
04HP105B-WHITE |
4 oz. (118 mL); High Profile; White | High Profile | Polypropylene Container |
206.00€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15618538
|
Thermo Scientific™
04HP GOLD |
4 oz. (118mL); High profile; Gold | High profile | Vial |
150.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15628528
|
Thermo Scientific™
03CLLIME |
3 oz. (90mL); Lime | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15648528
|
Thermo Scientific™
03CLROYALBLUE |
3 oz. (90mL); Royal Blue | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15658528
|
Thermo Scientific™
03CLSKYBLUE |
3 oz. (90mL); Sky Blue | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15668528
|
Thermo Scientific™
03CLTURQ |
3 oz. (90mL); Turquoise | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15678528
|
Thermo Scientific™
03CLYELLOW |
3 oz. (90mL); Yellow | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15698528
|
Thermo Scientific™
03TECL |
3 oz. (90mL); Tamper Evident Clear | Standard | Polypropylene Container |
290.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15618528
|
Thermo Scientific™
03CLFREGORED |
3 oz. (90mL); Frego Red | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17185261
|
Thermo Scientific™
03CLGOLD |
3 oz. (90mL); Gold | Standard | Polypropylene Container |
162.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15688528
|
Thermo Scientific™
03EDM33 |
90mL (3 oz.); With write-on space | Write-on space | Polypropylene Container |
173.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17125271
|
Thermo Scientific™
04HP LTRED |
4 oz. (118mL); High profile; Light red | High profile | Vial |
159.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17165271
|
Thermo Scientific™
04HP WHITE |
4 oz. (118mL); High profile; White | High profile | Vial |
159.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15628538
|
Thermo Scientific™
04HP-SMOOTH |
4 oz. (118mL); High profile; With write-on space | High profile with write-on space | Polypropylene Container |
106.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15688538
|
Thermo Scientific™
04LP |
4 oz. (118mL); Low profile; Natural | Low profile | Polypropylene Container |
227.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15638548
|
Thermo Scientific™
05WIDE |
5 oz. (148mL); Wide mouth; Natural | Low profile, wide mouth | Polypropylene Container |
148.00€
pezzi 175 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15648548
|
Thermo Scientific™
08CL |
8 oz. (236mL); Natural | Standard | Polypropylene Container |
174.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15658568
|
Thermo Scientific™
2.5CL |
2.5 oz. (74mL); Natural | Standard | Polypropylene Container |
235.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17125291
|
Thermo Scientific™
2.5EVERGREEN |
2.5 oz. (74mL); Evergreen | Standard | Polypropylene Container |
376.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17135291
|
Thermo Scientific™
2.5RED |
2.5 oz. (74mL); Red | Standard | Polypropylene Container |
376.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17145291
|
Thermo Scientific™
2.5WHITE |
2.5 oz. (74mL); White | Standard | Polypropylene Container |
376.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15608508
|
Thermo Scientific™
02CL |
1.5 oz. (45mL); Natural | Polypropylene Container |
167.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17175251
|
Thermo Scientific™
02 BLACK |
2.0 oz.; Black | Vial |
183.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15638508
|
Thermo Scientific™
02DKORANGE |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15648508
|
Thermo Scientific™
02EVERGREEN |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15658508
|
Thermo Scientific™
02FREGORED |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15668508
|
Thermo Scientific™
02GOLD |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15678508
|
Thermo Scientific™
02LIME |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17185251
|
Thermo Scientific™
02 LTBROWN |
Vial |
183.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17195251
|
Thermo Scientific™
02 LTORANGE |
Light Orange | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15618518
|
Thermo Scientific™
02LTRED |
Light Red | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17105261
|
Thermo Scientific™
02 PINK |
Pink | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15638518
|
Thermo Scientific™
02ROYALBLUE |
Royal Blue | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17115261
|
Thermo Scientific™
02 SILVER |
Silver | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15648518
|
Thermo Scientific™
02SKYBLUE |
Sky Blue | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15668518
|
Thermo Scientific™
02YELLOW |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15658518
|
Thermo Scientific™
02TURQ |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17135261
|
Thermo Scientific™
02 WINE |
2.0 oz. (60 mL) Vials, Wine | Standard | Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17125261
|
Thermo Scientific™
02 WHITE |
Vial |
202.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15628518
|
Thermo Scientific™
02PURPLE |
Vial |
183.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Polypropylene Containers are ideal for collecting liquids and solids for dairy testing, food and beverage sample collection, veterinary applications, environmental sampling, water analysis, general packaging and storag.
- Food grade polypropylene
- Airtight and leak-resistant construction
- Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
- Shoulderless, linerless containers
- Available in capacities ranging from 1.5 to 8 oz.
Recommended for:
Dairy testing, food and beverage sample collection, veterinary applications, environmental sampling, water testing, general packaging and storage
Spécification
Polypropylene |