Learn More
Capping Reagent 84/16 THF/NMI (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagent solvents for DNA/RNA synthesis
Marca:  Honeywell Burdick & Jackson BR650-2.5L
Codice prodotto. 16815421
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Specifically processed and purified to exacting specifications, ensure outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2 micron for oxidation reagents and 0.1 micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Capping reagent
109-99-9
0.84
2.5 L
Clear liquid
−108.5°C
Colorless
66°C
Glass Bottle
BioSyn™
Boiling and melting point temperatures are based off the physical main component.