Learn More
ε-Caprolactone monomer, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10092080
ε-Caprolactone monomer, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10092080
250 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10092080
Marca: Thermo Scientific Acros 173442500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-44-3
Numero MDL MFCD00003267
InChI Key PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC Name oxepan-2-one
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Specifica
Materiale o nome chimico ε-Caprolactone monomer
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H10O2
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.464
Quantità 250 g
Beilstein 17,II,29
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462456 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2024 Catalog Number173440025,173442500,173440010
Numero di lottoA0460745 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2024 Catalog Number173440025,173442500,173440010
Numero di lottoA0457489 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number173440025,173442500,173440100,173440010
Numero di lottoA0453526 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number173440025,173442500,173440100,173440010
Numero di lottoA0449672 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2023 Catalog Number173440025,173442500,173440100,173440010
Titolo del prodotto
ε-Caprolactone monomer, 99%, Thermo Scientific Chemicals >