Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO sodium salt, 98%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | CAPSO sodium salt |
Absorbance | 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm, 0.1M H20), 0.050 max. (0.1M H2O) at 280nm, 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm |
Punto di fusione | 206°C to 211°C |
Colore | White |
pH | 10.9 to 11.6 (1% aq. soln. at 25°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 100 g |
Informazioni di solubilità | (10% in water) Clear colorless |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CAPSO sodium salt