Learn More
Erlab™ Armadio filtrante per stoccaggio Captair 531 Midcap
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di prodotti chimici Captair 531 Midcap offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. Gli utenti hanno la migliore visione possibile dei prodotti immagazzinati attraverso le loro porte trasparenti e beneficiano della vicinanza dei prodotti chimici quotidiani grazie alle dimensioni ridotte.
Marca:  Erlab™ AB62
Dettagli aggiuntivi : Peso : 15.00000kg
Codice prodotto. 17901692
  • 750.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Standard di sicurezza: prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): L 506 x P 242 x H 406
  • Flusso d'aria 10 m3/h
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
  • Consumo energetico 12 W
  • Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
  • La porta è trasparente e realizzata in acrilico resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori:AS: per vapori organici - BE: vapori acidi - F: per vapori di formaldeide - K: per vapori di ammoniaca
  • Vani portaoggetti: 1
  • Consegnato con 1 ripiano + 1 vassoio
  • Tappetini assorbenti: 2
  • Capacità di stoccaggio: circa 72 bottiglie da 20 ml oppure 10 bottiglie da 500 ml a seconda del tipo di contenitore utilizzato.
Specifica
Specifica
Armado a filtrazione
9.5 in.
242 mm
19.9 in.
506 mm
1
CE, AFNOR NF X 15 211:2009
16 in.
Steel, Polymer
506 x 242 x 406 mm
White
406 mm
1