Learn More
Erlab™ Armadio di stoccaggio filtrante Captair 632A Smart
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di prodotti chimici Captair 632A Midcap offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. Gli utenti hanno la migliore visione possibile dei prodotti immagazzinati attraverso le loro porte trasparenti e beneficiano della vicinanza dei prodotti chimici quotidiani grazie alle dimensioni ridotte.
Marca:  Erlab™ AB72
Dettagli aggiuntivi : Peso : 30.00000kg
Codice prodotto. 17981692
  • 1000.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Standard di sicurezza: prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): L 603 x P 471,20 x H 685
  • Flusso d'aria 10 m3/h
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
  • Consumo energetico 16 W
  • Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
  • La porta è trasparente e realizzata in acrilico resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori: AS : Per vapori organici - BE : Vapori acidi - F: Per vapori di formaldeide - K : Per vapori di ammoniaca
  • Vani portaoggetti: 1
  • Consegnato con 1 ripiano + 1 vassoio
  • Tappetini assorbenti: 2
  • Capacità di stoccaggio: circa 24 bottiglie da 500 ml (scaffali alti) o 20 bottiglie da 1 litro (scaffali bassi) a seconda del tipo di contenitore utilizzato.
  • Blocco tasti
Specifica
Specifica
Armado a filtrazione
18.6 in.
471.2 mm
23.7 in.
603 mm
1
CE, AFNOR NF X 15 211:2009
27 in.
Steel, Polymer
603 x 471.2 x 685 mm
White
685 mm
1