Learn More
Erlab™ Armadio filtrante per stoccaggio Captair 632B Midcap
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di sostanze chimiche Captair 632 B Midcap offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. La tecnologia si adatta al tipo di prodotto da stoccare e le dimensioni sono ideali per una localizzazione sottobanco.
Marke: Erlab™ AB82//03
Weitere Details : Peso : 42.00000kg
Beschreibung
- Standard di sicurezza Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (Filtri HEPA H13)
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): L 654 x P 583,6 x H 715
- Flusso d'aria 11 m3/ora
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo energetico 20 W
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Le porte sono trasparenti e realizzate in acrilico resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Filtrazione al carbone AS: Per vapori organici - BE: vapori acidi - F: Per vapori di formaldeide - K: Per vapori di ammoniaca e filtrazione di particolato per polveri (opzione) HEPA H13: Efficienza di filtrazione del 99,95% di particelle di dimensioni superiori a 0,1 μm
- Vani portaoggetti: 2
- Consegnato con 2 vassoi + 2 ripiani scorrevoli
- Tappetini assorbenti 4
- Capacità di stoccaggio: circa 44 bottiglie da 1 litro a seconda del tipo di contenitore utilizzato
- Blocco tasti
Spezifikation
Armado a filtrazione | |
23 in. | |
2 Trays, 4 Absorbent Mats, 2 Storage Compartments, Storage for 44 x 1 L Bottles | |
25.7 in. | |
Sliding | |
2 | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
28 in. | |
Steel, Polymer | |
654 x 583.6 x 715 mm | |
White | |
Sliding | |
2 |