Learn More
Erlab™ Armadio filtrante per stoccaggio Captair 632B Midcap
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di sostanze chimiche Captair 632 B Midcap offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. La tecnologia si adatta al tipo di prodotto da stoccare e le dimensioni sono ideali per una localizzazione sottobanco.
Marca:  Erlab™ AB82//04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 42.00000kg
Codice prodotto. 17991692
  • 1543.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Standard di sicurezza Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (Filtri HEPA H13)
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): L 654 x P 583,6 x H 715
  • Flusso d'aria 11 m3/ora
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo energetico 20 W
  • Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
  • Le porte sono trasparenti e realizzate in acrilico resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtrazione al carbone AS: Per vapori organici - BE: vapori acidi - F: Per vapori di formaldeide - K: Per vapori di ammoniaca e filtrazione di particolato per polveri (opzione) HEPA H13: Efficienza di filtrazione del 99,95% di particelle di dimensioni superiori a 0,1 μm
  • Vani portaoggetti: 2
  • Consegnato con 2 vassoi + 2 ripiani scorrevoli
  • Tappetini assorbenti 4
  • Capacità di stoccaggio: circa 44 bottiglie da 1 litro a seconda del tipo di contenitore utilizzato
  • Blocco tasti
Specifica
Specifica
Armado a filtrazione
23 in.
1 Tray, 2 Absorbent Mats, 1 Storage Compartment, Storage for 25 x 1 L or 35 x 100 mL or 70 x 50 mL Bottles
25.7 in.
Sliding
1
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998
28.1 in.
Steel, Polymer
654 x 583.6 x 715 mm
White
Hinged
2