Learn More
Erlab™ Stazione di lavoro PCR biologica Captair Bio 320
Questa stazione di lavoro per PCR biologica non ventilata Captair Bio 320 è progettata per adattarsi a qualsiasi spazio, la workstation per PCR biologica di ERLAB si installa in modo rapido e semplice. Il loro perfetto design ergonomico le rende semplici, pratiche e comode da usare.
Marca: Erlab™ AE201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 55.00000kg
Descrizione
- Norme di sicurezza: NF EN 61010
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Interne: L 765 x P 630 x H 440 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 825 x P 630 x H 622
- Voltaggio/Frequenza (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo energetico (W) 25
- Livello di decibel (dBA) < 40
- Pannelli laterali e frontali: vetro sintetico di 10 mm di spessore è progettato per proteggere gli utenti dai dannosi raggi UV e β (Bêta) emessi da isotopi radioattivi come: T(3H), 14C, 32P
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Piano di lavoro Acciaio inossidabile 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Luci UV battericide: 15 W - Lunghezza d'onda: 254 nm / 0,08 mJ/ s/cm2
- Illuminazione interna: Illuminazione fluorescente compatta - 18 Watt - IP 67 / 500 Lux
- Porte di servizio sul pannello laterale: consentono ai cavi elettrici e/o alle linee del fluido di entrare facilmente nell'armadio - 2 per unità
- Tasto plafoniera opzionale
- Panche: Carrello su ruote (Mobicap) o panca fissa (Benchcap)
- Ripiani: ripiano interno scorrevole in metallo (solo per Benchcap)
Specifica
Cappa biologica per PCR | |
LED, UV Neon | |
CE, NF EN:61010 | |
<40 dBA | |
25 W |
Acciaio elettrozincato anti-corrosione ricoperto da rivestimento termo-indurante anti-acido | |
Stainless Steel | |
630 x 825 x 622 mm | |
110/230 V |