Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ Benchcaps
Use these Erlab™ benchcaps with CaptairFlex ductless fume hoods.
Marca:  Erlab™ I0515000302
Codice prodotto. 15369703
  • 848.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fixed metal stand for CaptairFlex ductless fume hoods
  • Equipped with 4 cylinders to upgrade the unit
Specifica
Specifica
Benchcap
Captair
CaptairFlex Midcap M321/M321 ductless fume hoods