Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ H402 Version 03 Filtration Columns
Codice prodotto. 12088568
Click to view available options
Tipo di filtro:
BE Filter
F Carbon Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12088568
Marca: Erlab™ G0103/F
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ H402 Version 03 Filtration Columns are for storing organic vapors and acids
  • Horizontal filtration column
  • HEPA H14 filter
  • Handlings in an ultra clean environment
  • Serial prefilter(optimizes the HEPA H14 filter lifetime)
  • Optional carbon filtration = clean the air polluted by ambient air VOCs
Specifica
Product Type Filtration Column
Tipo di filtro F Carbon Filter
Da utilizzare con (applicazione) For storing Formaldehyde