Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ PVC Glove Box
Marca: Erlab™ 2200ANMXL
433.55 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
Glove Box | |
PVC | |
560 mm | |
860 mm |