Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide. I filtri mobili per cappa di aspirazione senza condotto Erlab™ Captair™ consentono di filtrare vapori organici, acidi, di formaldeide e ammoniaca oltre che polveri fini.
Marca: Erlab™ H11074201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg
Descrizione
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide.Tipi di filtro disponibili:
- GF4 AS: vapori organici
- GF4 BE +: vapori organici e vapori acidi
- GF4 F: vapori di formaldeide
- GF4 K: vapori di ammoniaca
- GF4 HP: filtro HI4 HEPA per polveri
Specifica
BE | |
Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo | |
Filtro di ricambio | |
Per vapori organici e vapori acidi |