Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide. I filtri mobili per cappa di aspirazione senza condotto Erlab™ Captair™ consentono di filtrare vapori organici, acidi, di formaldeide e ammoniaca oltre che polveri fini.
Marca:  Erlab™ H11074101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12010393
  • 530.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Provides personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals.
Filter types available:
  • GF4 AS: Oganic vapors
  • GF4 BE +: Organix vapors plus acid vapors
  • GF4 F: Formaldehyde vapors
  • GF4 K: Ammonia vapors
  • GF4 HP: HI4 HEPA filter for powders
Specifica
Specifica
AS
Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo
Filtro di ricambio
Per vapori organici