Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide. I filtri mobili per cappa di aspirazione senza condotto Erlab™ Captair™ consentono di filtrare vapori organici, acidi, di formaldeide e ammoniaca oltre che polveri fini.
Brand: Erlab™ H01074101
397.50 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 12.00000kg
Description
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide.Tipi di filtro disponibili:
- GF4 AS: vapori organici
- GF4 BE +: vapori organici e vapori acidi
- GF4 F: vapori di formaldeide
- GF4 K: vapori di ammoniaca
- GF4 HP: filtro HI4 HEPA per polveri
Specifications
AS | |
104.6 mm | |
Filtro di ricambio | |
Per vapori organici |
Tutte le cappe di aspirazione Captair | |
400 mm | |
749 mm |