Learn More
Erlab™ Captair Smart Filtering Fume Hood Mobicap
Erlab™ Captair Smart Filtering Fume Hood Mobicap offers a mobile, rolling bench for Captair Smart fume hoods.
Marca:  Erlab™ I0561000201
714.10 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 35.00000kg
Codice prodotto. 15535184
  • 1097.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For Captair Smart filtering fume hoods
  • Equipped with 4 wheels and 2 self-locks
  • Allows the fume hood to be safely moved
Specifica
Specifica
Smart 391 Fume Hood
Without Work Surface
Metal
890 mm
Mobile Rolling Cart Work Bench